Imprimer
Chlorure de méthylammonium 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
156780010 156782500 156785000 156780050 156780500
ACRO156780010EA 124 EUR
ACRO156780010 ACRO156782500 ACRO156785000 ACRO156780050 ACRO156780500
Chlorure de méthylammonium 99%
Chlorure de méthylammonium
Formule: CH₆ClN
Point d'ébullition: 225…230 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 228…233 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012849
Numéro CAS: 593-51-1
EINECS: 209-795-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 233 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)