Imprimer
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
156330010 156335000 156330025 156332500
ACRO156330010EA 115 EUR
ACRO156330010 ACRO156335000 ACRO156330025 ACRO156332500
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle 97% stabilisé
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Point d'ébullition: 205…208 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 1.073 g/cm³
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002863
Numéro CAS: 868-77-9
EINECS: 212-782-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 200 to 400 ppm MEHQ
Acid value ≤2 mg KOH/g