Imprimer
Sulfolane 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydrothiophene-1,1-dioxide, Tetramethylene sulphone, Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
138432500 138430010 138430025 138430100
ACRO138432500EA 74 EUR
ACRO138432500 ACRO138430010 ACRO138430025 ACRO138430100
Sulfolane 99+%
Sulfolane
Formule: C₄H₈O₂S
MW: 120.17 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 27.4…27.8 °C
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005484
Numéro CAS: 126-33-0
EINECS: 204-783-1
ONU: 3335
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥99.0 %