Imprimer
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(p-Nitrobenzyl)Pyridine
128550050 128550100 128550500
ACRO128550050EA 29.1 EUR
ACRO128550050 ACRO128550100 ACRO128550500
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine 98%
4-(4-Nitrobenzyl)pyridine
Formule: C₁₂H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006445
Numéro CAS: 1083-48-3
EINECS: 214-108-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %