Imprimer
Bis(4-fluorophényl)sulfone 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
119620250 119621000
ACRO119620250EA 101 EUR
ACRO119620250 ACRO119621000
Bis(4-fluorophényl)sulfone 99%
Bis(4-fluorophényl)sulfone
Formule: C₁₂H₈F₂O₂S
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000350
Numéro CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 100 °C
GC ≥98.5 %