Fluoranthène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
119170250
119171000
119175000
ACRO119170250EA
43.5
EUR
ACRO119170250
ACRO119171000
ACRO119175000
Fluoranthène 98%
Fluoranthène
Formule:
C₁₆H₁₀ Point d'ébullition: 384 °C (760 mmHg) Point de fusion: 109…111 °C Point d'éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001184 Numéro CAS: 206-44-0 EINECS: 205-912-4 ONU: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to yellow-green to beige to light grey Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 111 °C |
GC | ≥97.5 % |