1-Bromo-3-fluorobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
107000250
107001000
ACRO107000250EA
40.8
EUR
ACRO107000250
ACRO107001000
1-Bromo-3-fluorobenzène 99%
1-Bromo-3-fluorobenzène
Formule:
C₆H₄BrF Point d'ébullition: 150 °C (760 mmHg) Point de fusion: –8 °C Densité: 1,567 g/cm³ Point d'éclair: 38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000326 Numéro CAS: 1073-06-9 EINECS: 214-023-0 ONU: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5260 to 1.5280 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |