Imprimer
Agitateurs magnétiques multi-positions, série MULTISTIRRER
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
F203A0178 F203A0177
442-1094EA 986 EUR
442-1094 442-1093
Agitateurs magnétiques multi-positions, série MULTISTIRRER
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Cet agitateur magnétique est capable d'agiter jusqu'à six béchers d'un diamètre maximal de 85 mm (MULTISTIRRER 6) ou jusqu'à 15 béchers d'un diamètre maximal de 64 mm (MULTISTIRRER 15) en même temps.
  • Agitateurs froids, même après plusieurs jours d'utilisation continue
  • Particulièrement appréciés en microbiologie et biochimie
  • Aimant d'entraînement haute puissance de type « PCM » opéré par un moteur monophasé pour un fonctionnement continu
  • Boîtier résistant aux produits chimiques
  • Excellent contrôle de la vitesse même à faible régime
  • Possibilité de thermostater les échantillons à l'aide d'un bain-marie à recirculation