4-Bromo-1,2-difluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Bromo-3,4-difluorobenzene
A11934.06
A11934.14
A11934.22
A11934.06EA
31.7
EUR
A11934.06
A11934.14
A11934.22
4-Bromo-1,2-difluorobenzène ≥98%
4-Bromo-1,2-difluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 348-61-8
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 150-151°
Beilstein Reference: 1934811
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000304
Formule:
C₆H₃BrF₂ Point d'ébullition: 150…151 °C Point de fusion: –4 °C Densité: 1.707 Point d'éclair: 33 °C (91 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000304 Numéro CAS: 348-61-8 EINECS: 206-481-5 ONU: 1993 ADR: 3,III |