1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
B20607.03
B20607.06
B20607.03EA
56.3
EUR
B20607.03
B20607.06
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène ≥98%
1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 138526-69-9
Molecular Formula: C6H2BrF3
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4820
Melting Point: <-20°
Boiling Point: 140°
Beilstein Reference: 7249191
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00070738
Formule:
C₆H₂BrF₃ Point d'ébullition: 140 °C Point de fusion: < –20 °C Densité: 1.767 Point d'éclair: 45 °C (113 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00070738 Numéro CAS: 138526-69-9 EINECS: 418-480-9 ONU: 1993 ADR: 3,III |