Imprimer
1-Bromo-2,4-difluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A14098.14 A14098.22 A14098.36
A14098.14EA 47.3 EUR
A14098.14 A14098.22 A14098.36
1-Bromo-2,4-difluorobenzène ≥98%
1-Bromo-2,4-difluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 348-57-2
Molecular Formula: C6H3BrF2
Formula Weight: 192.99
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -4°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1680892
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000330
Formule: C₆H₃BrF₂
Point d'ébullition: 145…146 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,708
Point d'éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000330
Numéro CAS: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
ONU: 1993
ADR: 3,III