Imprimer
Boîtes de biodosage, 4 puits, pour fécondation in vitro, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
144444 179830
734-1175EA 372 EUR
734-1175 734-2693
Boîtes de biodosage, 4 puits, pour fécondation in vitro, Nunc™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour dosage biologique
En PS, stérile, fond plat, avec couvercle. Ces boîtes certifiées sont destinées à la réalisation de fécondations in vitro (FIV).
  • Fabriquées conformément à la norme ISO 13485 avec traçabilité totale du lot
  • Certification unique, basée sur un test d'embryotoxicité sur souris à l'étape unicellulaire, confirme que le produit est stérile (SAL 10⁶), apyrogène et qu'il répond aux exigences USP classe VI