Imprimer
2,5-Dibromo-1-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
B21281.14 B21281.22
B21281.14EA 71.4 EUR
B21281.14 B21281.22
2,5-Dibromo-1-fluorobenzène ≥98%
2,5-Dibromo-1-fluorobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 1435-52-5
Molecular Formula: C6H3Br2F
Formula Weight: 253.91
Flash Point: 101°(213°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 3236451
MDL No.: MFCD00010603
Formule: C₆H₃Br₂F
MW: 253.9 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C
Point de fusion: 33…35 °C
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010603
Numéro CAS: 1435-52-5