Imprimer
2-Bromo-4-chlorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16218.14 A16218.22
A16218.14EA 49.1 EUR
A16218.14 A16218.22
2-Bromo-4-chlorophénol ≥98%
2-Bromo-4-chlorophénol
Purity: 98+%
CAS No.: 695-96-5
Molecular Formula: C6H4BrClO
Formula Weight: 207.46
Flash Point: >110°(230°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 230-232°
Beilstein Reference: 2042871
MDL No.: MFCD00002319
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207.45 g/mol
Point d'ébullition: 230…232 °C
Point de fusion: 31…35 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002319
Numéro CAS: 695-96-5
EINECS: 211-785-6
ONU: 2020
ADR: 6.1 III