Imprimer
4-Bromo-2-chlorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B24803.09 B24803.18 B24803.30
B24803.09EA 28.1 EUR
B24803.09 B24803.18 B24803.30
4-Bromo-2-chlorophénol ≥98%
4-Bromo-2-chlorophénol
Purity: 98%
CAS No.: 3964-56-5
Molecular Formula: C6H4BrClO
Formula Weight: 207.46
Flash Point: >110°(230°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 232-235°
Beilstein Reference: 2042867
MDL No.: MFCD00002166
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207.45 g/mol
Point d'ébullition: 232…235 °C
Point de fusion: 47…50 °C
Densité: 1.617 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002166
Numéro CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
ONU: 3082
ADR: 9 III