1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
A12635.06
A12635.14
A12635.22
A12635.06EA
30
EUR
A12635.06
A12635.14
A12635.22
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzène ≥98%
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 41513-04-6
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 1950424
Formule:
C₆H₃BrClNO₂ Point de fusion: 68…72 °C Densité: 2.048 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00024320 Numéro CAS: 41513-04-6 EINECS: 255-421-4 |