4-Bromo-3-chloroaniline 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L03268.09
L03268.18
L03268.09EA
79.8
EUR
L03268.09
L03268.18
4-Bromo-3-chloroaniline 96%
4-Bromo-3-chloroaniline
Purity: 96%
CAS No.: 21402-26-6
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Odour: Characteristic
Melting Point: 61-66°
Beilstein Reference: 1210160
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041311
Formule:
C₆H₅BrClN MW: 206.47 g/mol Point d'ébullition: 264 Point de fusion: 61…66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041311 Numéro CAS: 21402-26-6 EINECS: 244-370-3 ONU: 2811 ADR: 6.1 III |