4-Bromo-2-chlorofluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A19782.06
A19782.14
A19782.22
A19782.06EA
45.9
EUR
A19782.06
A19782.14
A19782.22
4-Bromo-2-chlorofluorobenzène ≥98%
4-Bromo-2-chlorofluorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 60811-21-4
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 2206652
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00051794
Formule:
C₆H₃BrClF Point d'ébullition: 188…190 °C Densité: 1,727 Point d'éclair: 88 °C (190 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051794 Numéro CAS: 60811-21-4 EINECS: 405-580-2 ONU: 3082 ADR: 9,III |