Imprimer
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A12218.09 A12218.18 A12218.30
A12218.09EA 32.7 EUR
A12218.09 A12218.18 A12218.30
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque ≥98%
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 21739-92-4
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Odour: Odourless
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 2691432
MDL No.: MFCD00002415
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Point d'ébullition: 316
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002415
Numéro CAS: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5