Imprimer
1-Bromo-4-chlorobenzène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromochlorobenzene
106830010 106835000 106830500 106831000
ACRO106830010EA 102 EUR
ACRO106830010 ACRO106835000 ACRO106830500 ACRO106831000
1-Bromo-4-chlorobenzène 99%
1-Bromo-4-chlorobenzène
Formule: C₆H₄BrCl
MW: 191.45 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 64…67 °C
Densité: 1.651 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000600
Numéro CAS: 106-39-8
EINECS: 203-392-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %