Imprimer
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
A10314.06 A10314.14 A10314.22
A10314.06EA 27.4 EUR
A10314.06 A10314.14 A10314.22
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène ≥98%
4-Bromo-1,2-dichlorobenzène
Purity: 98+%
CAS No.: 18282-59-2
Molecular Formula: C6H3BrCl2
Formula Weight: 225.91
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 140-142°/30mm
Beilstein Reference: 1635735
MDL No.: MFCD00040849
Formule: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 22…25 °C
Densité: 1.781
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040849
Numéro CAS: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6