Acide 4-bromo-3,5-dihydroxybenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A18914.14
A18914.22
A18914.14EA
59.9
EUR
A18914.14
A18914.22
Acide 4-bromo-3,5-dihydroxybenzoïque ≥98%
Acide 4-bromo-3,5-dihydroxybenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 16534-12-6
Molecular Formula: C7H5BrO4
Formula Weight: 233.02
Melting Point: 268-272°
Beilstein Reference: 2368265
Formule:
C₇H₅BrO₄ Point de fusion: 268…272 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002513 Numéro CAS: 16534-12-6 EINECS: 240-606-4 |