Imprimer
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
B23790.06 B23790.14
B23790.06EA 79 EUR
B23790.06 B23790.14
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque ≥98%
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 14348-40-4
Molecular Formula: C7H3Br3O3
Formula Weight: 374.81
Melting Point: 144-149°
Beilstein Reference: 2844497
Formule: C₇H₃Br₃O₃
MW: 374.81 g/mol
Point d'ébullition: 396
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055557
Numéro CAS: 14348-40-4