Imprimer
Acide 5-bromoanthranilique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
305620050 305620250
ACRO305620050EA 44.2 EUR
ACRO305620050 ACRO305620250
Acide 5-bromoanthranilique 97%
Acide 5-bromoanthranilique
Formule: C₇H₆BrNO₂
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007823
Numéro CAS: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01389
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %