Acide 3-bromobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
m-Bromobenzoic Acid
A12606.14
A12606.22
A12606.14EA
43.8
EUR
A12606.14
A12606.22
Acide 3-bromobenzoïque ≥98%
Acide 3-bromobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 585-76-2
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 153-157°
Beilstein Reference: 2041792
Formule:
C₇H₅BrO₂ Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa) Point de fusion: 153…157 °C Densité: 1.948 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002487 Numéro CAS: 585-76-2 EINECS: 209-562-3 |