Imprimer
Acide 3-bromobenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: m-Bromobenzoic Acid
181350250 181350050 181351000
ACRO181350250EA 43.4 EUR
ACRO181350250 ACRO181350050 ACRO181351000
Acide 3-bromobenzoïque 99%
Acide 3-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
Point d'ébullition: 308 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154…158 °C
Densité: 1,845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002487
Numéro CAS: 585-76-2
EINECS: 209-562-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %