Imprimer
Acide 2-bromobenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: o-Bromobenzoic Acid
160080250 160081000
ACRO160080250EA 33.5 EUR
ACRO160080250 ACRO160081000
Acide 2-bromobenzoïque 97%
Acide 2-bromobenzoïque
Formule: C₇H₅BrO₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…151 °C
Densité: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002402
Numéro CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %
Fines ≤8.5 % (< 0.5 cm)