Imprimer
4-Bromobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10914.18 A10914.09 A10914.30
A10914.18EA 171 EUR
A10914.18 A10914.09 A10914.30
4-Bromobenzonitrile ≥98%
4-Bromobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 623-00-7
Molecular Formula: C7H4BrN
Formula Weight: 182.03
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 111-114°
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 2041518
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001811
Formule: C₇H₄BrN
Point d'ébullition: 235…237 °C
Point de fusion: 111…114 °C
Densité: 1,562
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001811
Numéro CAS: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III