Imprimer
3-Bromobenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: m-Bromobenzonitrile
A13317.09 A13317.18 A13317.30
A13317.09EA 55.3 EUR
A13317.09 A13317.18 A13317.30
3-Bromobenzonitrile ≥99%
3-Bromobenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 6952-59-6
Molecular Formula: C7H4BrN
Formula Weight: 182.03
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 224-226°
Beilstein Reference: 1858942
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001796
Formule: C₇H₄BrN
MW: 182.02 g/mol
Point d'ébullition: 224…226 °C
Point de fusion: 37…41 °C
Densité: 1.562
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001796
Numéro CAS: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
ONU: 3439
ADR: 6.1 III