Imprimer
3-Bromobenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
106700100 106700025 106701000
ACRO106700100EA 57.8 EUR
ACRO106700100 ACRO106700025 ACRO106701000
3-Bromobenzonitrile 99%
3-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Point d'ébullition: 225 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Densité: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001796
Numéro CAS: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
GC ≥98.5 %