5,6-Dibromovanilline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,3-Dibromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
B21140.03
B21140.06
B21140.14
B21140.03EA
37
EUR
B21140.03
B21140.06
B21140.14
5,6-Dibromovanilline ≥98%
5,6-Dibromovanilline
Purity: 98%
CAS No.: 2973-75-3
Molecular Formula: C8H6Br2O3
Formula Weight: 309.94
Melting Point: 213-217°
Beilstein Reference: 1968576
Formule:
C₈H₆Br₂O₃ MW: 309.94 g/mol Point de fusion: 213…217 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016978 Numéro CAS: 2973-75-3 |