2-Bromobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 6630-33-7
Molecular Formula: C7H5BrO
Formula Weight: 185.03
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5960
Odour: Characteristic
Melting Point: 18-21°
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 636132
MDL No.: MFCD00003300
Formule:
C₇H₅BrO Point d'ébullition: 228…230 °C Point de fusion: 18…21 °C Densité: 1.597 Point d'éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003300 Numéro CAS: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |