2-Bromobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
106650100
106650250
106651000
ACRO106650100EA
72.5
EUR
ACRO106650100
ACRO106650250
ACRO106651000
2-Bromobenzaldéhyde 97%
2-Bromobenzaldéhyde
Formule:
C₇H₅BrO Point d'ébullition: 230 °C (760 mmHg) Point de fusion: 21…22 °C Densité: 1.58 g/cm³ Point d'éclair: 95 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00003300 Numéro CAS: 6630-33-7 EINECS: 229-622-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5950 to 1.5970 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |