1,3,5-Tribromobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B23860.14
B23860.22
B23860.36
B23860.14EA
58.4
EUR
B23860.14
B23860.22
B23860.36
1,3,5-Tribromobenzène ≥98%
1,3,5-Tribromobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 626-39-1
Molecular Formula: C6H3Br3
Formula Weight: 314.80
Melting Point: 121-124°
Boiling Point: 271°
MDL No.: MFCD00000080
Formule:
C₆H₃Br₃ MW: 314.8 g/mol Point d'ébullition: 271 °C Point de fusion: 121…124 °C Densité: 2.637 g/cm³ (22 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000080 Numéro CAS: 626-39-1 EINECS: 210-947-3 |