1,3,5-Tribromobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
161080250
161081000
ACRO161080250EA
56.5
EUR
ACRO161080250
ACRO161081000
1,3,5-Tribromobenzène 98%
1,3,5-Tribromobenzène
Formule:
C₆H₃Br₃ MW: 314.8 g/mol Point d'ébullition: 271 Point de fusion: 118…123 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000080 Numéro CAS: 626-39-1 EINECS: 210-947-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to orange-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 118 to 123 °C |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤100 APHA |