Imprimer
9,10-Diphénylanthracène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20529.0001 8.20529.0005
8.20529.0001EA 53.5 EUR
8.20529.0001 8.20529.0005
9,10-Diphénylanthracène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
9,10-Diphénylanthracène
Formule: C₂₆H₁₈
MW: 330.43 g/mol
Point d'ébullition: 485
Point de fusion: 245
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001253
Numéro CAS: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 247 - 252 °C
Molar Mass 330.43 g/mol