Imprimer
9,10-Diphénylanthracène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
117200010 117200050 117200250
ACRO117200010EA 75.8 EUR
ACRO117200010 ACRO117200050 ACRO117200250
9,10-Diphénylanthracène 98%
9,10-Diphénylanthracène
Formule: C₂₆H₁₈
MW: 330.43 g/mol
Point d'ébullition: 485
Point de fusion: 248…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001253
Numéro CAS: 1499-10-1
EINECS: 216-105-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 252 °C
HPLC ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Ferric iron (Fe 3+) ≤100 ppm (May increase due to inherent oxidation on storage)
Insoluble matter ≤0.01 %