Imprimer
9,10-Diméthylanthracène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22458.03 B22458.06
B22458.03EA 121 EUR
B22458.03 B22458.06
9,10-Diméthylanthracène ≥99%
9,10-Diméthylanthracène
Purity: 99%
CAS No.: 781-43-1
Molecular Formula: C16H14
Formula Weight: 206.29
Melting Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1909028
Formule: C₁₆H₁₄
MW: 206.29 g/mol
Point d'ébullition: 371
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001262
Numéro CAS: 781-43-1
EINECS: 212-308-4