Imprimer
9-(Chlorométhyl)anthracene ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13579.03 A13579.06 A13579.14
A13579.03EA 40.2 EUR
A13579.03 A13579.06 A13579.14
9-(Chlorométhyl)anthracene ≥98%
9-(Chlorométhyl)anthracene
Purity: 98+%
CAS No.: 24463-19-2
Molecular Formula: C15H11Cl
Formula Weight: 226.71
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 1873394
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001263
Formule: C₁₅H₁₁Cl
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001263
Numéro CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
ONU: 3261
ADR: 8,III