Imprimer
9-(Chlorométhyl)anthracene 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
188180025 188180100
ACRO188180025EA 73.1 EUR
ACRO188180025 ACRO188180100
9-(Chlorométhyl)anthracene 98+%
9-(Chlorométhyl)anthracene
Formule: C₁₅H₁₁Cl
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001263
Numéro CAS: 24463-19-2
EINECS: 246-274-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to golden Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 141 °C
HPLC ≥98.0 %