Imprimer
Anthracène zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
MQ200
8.20109.0100 8.20109.0250
8.20109.0100EA 45.1 EUR
8.20109.0100 8.20109.0250
Anthracène zS, Sigma-Aldrich®
Anthracène
Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178.23 g/mol
Point d'ébullition: 340
Point de fusion: 111…112 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001240
Numéro CAS: 120-12-7
EINECS: 204-371-1
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf973bfe5e591a235e84a414db5e3a617957ab78&vid=39774282d3251d5014028c1ba9d03866f87d7733&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.0001 g/l (20 °C)
Melting Point 213 - 216 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
Boiling Point 340 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.000008 hPa (25 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material