Imprimer
Éprouvettes graduées et de mélange, DURAN®, classe A
Fournisseur: HIRSCHMANN
2340293 2340294 2340260 2340270 2340275 2340280 2340286 2340290
HIRS2340293EA 148 EUR
HIRS2340293 HIRS2340294 HIRS2340260 HIRS2340270 HIRS2340275 HIRS2340280 HIRS2340286 HIRS2340290
Éprouvettes graduées et de mélange, DURAN®, classe A
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, borosilicate glass, with hollow glass stopper, class A, conformity certified.
  • Blue Graduation, main point graduation
  • Hexagonal glass base, NS ground socket
  • Conformity certified, with dated batch identification
Certifications: DIN EN ISO 4788