Imprimer
9-Bromoanthracène 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
106640050 106640250
ACRO106640050EA 50.1 EUR
ACRO106640050 ACRO106640250
9-Bromoanthracène 96%
9-Bromoanthracène
Formule: C₁₄H₉Br
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001243
Numéro CAS: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %