Imprimer
3-Hexyne ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L02682.06 L02682.14
L02682.06EA 36.2 EUR
L02682.06 L02682.14
3-Hexyne ≥99%
3-Hexyne
Purity: 99%
CAS No.: 928-49-4
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 1731158
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009381
Formule: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C
Point de fusion: –61.5 °C
Densité: 0.721
Point d'éclair: –10 °C (14 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009381
Numéro CAS: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
ONU: 3295
ADR: 3 II