Imprimer
3-Hexyne 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
308120250 308120050
ACRO308120250EA 106 EUR
ACRO308120250 ACRO308120050
3-Hexyne 99%
3-Hexyne
Formule: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Point d'ébullition: 81…82 °C
Point de fusion: –61.5 °C
Densité: 0.72 g/cm³
Point d'éclair: –14 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009381
Numéro CAS: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
ONU: 3295
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %