Imprimer
2-Pentyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L02973.06 L02973.14
L02973.06EA 47.1 EUR
L02973.06 L02973.14
2-Pentyne ≥98%
2-Pentyne
Purity: 98+%
CAS No.: 627-21-4
Molecular Formula: CH3CH2C≡CCH3
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Unpleasant
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1696938
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009380
Formule: C₅H₈
MW: 68.12 g/mol
Point d'ébullition: 55…56 °C
Point de fusion: –109 °C
Densité: 0.710
Point d'éclair: –20 °C (–4 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009380
Numéro CAS: 627-21-4
EINECS: 210-989-2
ONU: 3295
ADR: 3 II