Imprimer
2-Hexyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B22405.09 B22405.18
B22405.09EA 58.6 EUR
B22405.09 B22405.18
2-Hexyne ≥98%
2-Hexyne
Purity: 98+%
CAS No.: 764-35-2
Molecular Formula: CH3(CH2)2C≡CCH3
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Characteristic
Melting Point: -90°
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1731542
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009470
Formule: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 0.736
Point d'éclair: –10 °C (14 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009470
Numéro CAS: 764-35-2
EINECS: 212-117-6
ONU: 3295
ADR: 3 II