Imprimer
2-Butyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A13823.06 A13823.14 A13823.22
A13823.06EA 76 EUR
A13823.06 A13823.14 A13823.22
2-Butyne ≥98%
2-Butyne
Purity: 98%
CAS No.: 503-17-3
Molecular Formula: CH3C≡CCH3
Formula Weight: 54.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -49°(-56°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Recognizable
Melting Point: -32°
Boiling Point: 24-27°
Beilstein Reference: 1361340
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009275
Formule: C₄H₆
MW: 54.09 g/mol
Point d'ébullition: 24…27 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0.690
Point d'éclair: –49 °C (–56 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009275
Numéro CAS: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
ONU: 3295
ADR: 3 I