Imprimer
1-Pentyne 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
303820250 303820050 303821000
ACRO303820250EA 87.1 EUR
ACRO303820250 ACRO303820050 ACRO303821000
1-Pentyne 99%
1-Pentyne
Formule: C₅H₈
Point d'ébullition: 40 °C
Point de fusion: 106…105 °C
Densité: 0.69 g/cm³
Point d'éclair: <–34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009469
Numéro CAS: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %