1-Octyne 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
223510250
223511000
ACRO223510250EA
50.4
EUR
ACRO223510250
ACRO223511000
1-Octyne 99%
1-Octyne
Formule:
C₈H₁₄ Point d'ébullition: 127…128 °C (760 mmHg) Point de fusion: –80 °C Densité: 0.74 g/cm³ Point d'éclair: 17 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009546 Numéro CAS: 629-05-0 EINECS: 211-069-3 ONU: 3295 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |